4-Bromobenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0549-25G B0549-250G
TCIAB0549-25GEA 22 EUR InStock
TCIAB0549-25G TCIAB0549-250G
4-Bromobenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
4-Bromobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅BrO
Point d'ébullition: 125°C
Point de fusion: 54…56 °C
Densité: 1,849 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003377
Numéro CAS: 1122-91-4
EINECS: 214-365-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8dac47e28e77cad9647b026267677625d3c2bb0f&vid=ce7e2e8ac7aa30977e8cd6d61bc9b9bcc27b32cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité