5-Bromo-o-anisaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-methoxybenzaldehyde, 5-Bromo-2-anisaldehyde
B1791-25G B1791-250G
TCIAB1791-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAB1791-25G TCIAB1791-250G
5-Bromo-o-anisaldéhyde ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-o-anisaldéhyde
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Point d'ébullition: 269 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 117 °C
Numéro MDL: MFCD00003347
Numéro CAS: 25016-01-7
EINECS: 246-564-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a8a4791a64a9b6113a55e21fe61482df7630f88&vid=79fd789cca91eb84752b97a051bfc9e53ff9b9c3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 119.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité