5-Bromovanilline ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B1172-25G B1172-5G
TCIAB1172-25GEA 49.5 EUR InStock
TCIAB1172-25G TCIAB1172-5G
5-Bromovanilline ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
5-Bromovanilline
Formule: C₈H₇BrO₃
Point d'ébullition: 314 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 166…167 °C
Numéro MDL: MFCD00006940
Numéro CAS: 2973-76-4
EINECS: 221-016-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d50e2bee1f5370f8ff28e3d94b9b097950dbfe5&vid=6d50e2bee1f5370f8ff28e3d94b9b097950dbfe5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 161.0 to 167.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité