Bromo-6-vératraldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Bromo-3,4-dimethoxybenzaldehyde, 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzaldehyde
B2011-25G B2011-5G
TCIAB2011-25GEA 92.4 EUR InStock
TCIAB2011-25G TCIAB2011-5G
Bromo-6-vératraldéhyde ≥98.0% (par GC)
Bromo-6-vératraldéhyde
Formule: C₉H₉BrO₃
MW: 245,07 g/mol
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 151 °C
Numéro MDL: MFCD00003301
Numéro CAS: 5392-10-9
EINECS: 226-390-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e7d466b8299b1f914b9ed49fe7e95183891d4f0&vid=b52d7b0e9092768190f0d027d618749253ac0a55&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 152.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité