4-Bromo-3,5-diméthoxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B2952-25G B2952-5G
TCIAB2952-25GEA 374 EUR InStock
TCIAB2952-25G TCIAB2952-5G
4-Bromo-3,5-diméthoxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-3,5-diméthoxybenzaldéhyde
Formule: C₉H₉BrO₃
MW: 245,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040799
Numéro CAS: 31558-40-4
EINECS: 250-698-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c73fdc32819517191cab028635c887483ed3305&vid=b48f010b2cba1a2a3289aa708b8aace1c5f83bec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C
Acid Value max. 1.0
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité