3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD0189-25GEA 78.1 EUR InStock
TCIAD0189-25G
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₄Br₂O₂
MW: 279,92 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016980
Numéro CAS: 2973-77-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/45/97/28974597.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité