4-Bromobenzonitrile ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: p-Bromobenzonitrile
B1426-25G B1426-250G
TCIAB1426-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAB1426-25G TCIAB1426-250G
4-Bromobenzonitrile ≥97.0% (par GC)
4-Bromobenzonitrile
Formule: C₇H₄BrN
MW: 182,02 g/mol
Point d'ébullition: 236°C
Point de fusion: ∼90 °C
Densité: 1,562 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001811
Numéro CAS: 623-00-7
EINECS: 210-764-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adb72654f9a8a00bcab0383da36007c9da5060d9&vid=b514fcf7a9a6d3d056c8dbdbf4eabc162193ca42&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 111.0 to 114.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité