Acide 2,5-dibromobenzoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D3439-25G D3439-5G
TCIAD3439-25GEA 117 EUR InStock
TCIAD3439-25G TCIAD3439-5G
Acide 2,5-dibromobenzoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,5-dibromobenzoïque
Formule: C₇H₄Br₂O₂
MW: 279,92 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016494
Numéro CAS: 610-71-9
EINECS: 210-234-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28af475d1b2554630c88be2d05cca7ccee4c7742&vid=f85d6a8712c29c5a8e5b87953cf50d9be9d226b5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité