Acide 2-bromobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B0552-25G B0552-500G B0552-100G
TCIAB0552-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0552-25G TCIAB0552-500G TCIAB0552-100G
Acide 2-bromobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-bromobenzoïque
Formule: C₇H₅BrO₂
Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 144…147 °C
Densité: 1,929 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002402
Numéro CAS: 88-65-3
EINECS: 201-848-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=261b397d74a937da7624890b93c154e778149319&vid=f379a8d456c3d1757515efa0c721a34fd89ae09b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 152.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité