Acide 3-bromobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: m-Bromobenzoic Acid
B0551-25G B0551-250G
TCIAB0551-25GEA 33 EUR InStock
TCIAB0551-25G TCIAB0551-250G
Acide 3-bromobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-bromobenzoïque
Formule: C₇H₅BrO₂
MW: 201,02 g/mol
Point d'ébullition: 308 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 155 °C
Densité: 1,845 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002487
Numéro CAS: 585-76-2
EINECS: 209-562-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55b2bad18b979eb96e8dd8b280ecfed7135cedf6&vid=7f88b7906c4abd123792f340a9bd6e05f9264cc6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité