Acide 4-bromobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: p-Bromobenzoic Acid
B0553-25G B0553-100G
TCIAB0553-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAB0553-25G TCIAB0553-100G
Acide 4-bromobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-bromobenzoïque
Formule: C₇H₅BrO₂
MW: 201,02 g/mol
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 252…256 °C
Densité: 1,894 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002529
Numéro CAS: 586-76-5
EINECS: 209-581-7
Merck Index: 14,01408
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f77d7df4d690c85de033cbec66a327e27a39189&vid=0ffa27dd36259b38c6e9833814ab956fceb4f815&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité