Acide 5-bromoanthranilique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-bromobenzoic acid
A1254-25G A1254-5G
TCIAA1254-25GEA 81.4 EUR InStock
TCIAA1254-25G TCIAA1254-5G
Acide 5-bromoanthranilique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Bromoanthranilic acid
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Point d'ébullition: 342 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 218…219 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007823
Numéro CAS: 5794-88-7
EINECS: 227-338-3
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,01405
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0a84de301cf60017511bacfc12aa9a442adff38&vid=e725dab4d1e3af0405b62d7387facf28d6c5bf49&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité