Acide 3,5-dibromosalicylíque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5-Dibromo-2-hydroxybenzoic acid
D1087-25G D1087-500G
TCIAD1087-25GEA 36.3 EUR InStock
TCIAD1087-25G TCIAD1087-500G
Acide 3,5-dibromosalicylíque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3,5-dibromosalicylíque
Formule: C₇H₄Br₂O₃
MW: 295,91 g/mol
Point d'ébullition: 365 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 228…229 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002441
Numéro CAS: 3147-55-5
EINECS: 221-570-9
Merck Index: 14,03028
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6005553a091ff26351f6e97cf5fbc242f0324075&vid=22a727c19849144b05a07f8d3c90b23caab229cb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 222.0 to 230.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité