1-Bromo-2,3-dichlorobenzène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0980-25G B0980-5G
TCIAB0980-25GEA 40.7 EUR InStock
TCIAB0980-25G TCIAB0980-5G
1-Bromo-2,3-dichlorobenzène ≥99.0% (par GC)
1-Bromo-2,3-dichlorobenzène
Formule: C₆H₃BrCl₂
Point d'ébullition: 243°C
Point de fusion: 60 °C
Numéro MDL: MFCD00000536
Numéro CAS: 56961-77-4
EINECS: 260-476-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4fdaeb00185b9565fb6141bdaee57bea87046edd&vid=3cec91531832a1e8c80f49d2218608a45a2a8bc0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 59.0 to 61.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité