1-Bromo-2,4-dichlorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4-Dichlorobromobenzene
B2187-25G B2187-5G
TCIAB2187-25GEA 229 EUR InStock
TCIAB2187-25G TCIAB2187-5G
1-Bromo-2,4-dichlorobenzène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-2,4-dichlorobenzène
Formule: C₆H₃BrCl₂
MW: 225,9 g/mol
Numéro MDL: MFCD00018333
Numéro CAS: 1193-72-2
EINECS: 214-778-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73793d50176160a408345b4025460c1e1ea7a119&vid=e82ca6a34acc79f71666c1e1e601a48f2464a3fe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité