Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2-Bromo-1,4-dichlorobenzène

Attention
Synonyms: 1-Bromo-2,5-dichlorobenzene

111100-100G 111100-25G
FLUO111100-100GEA 0 EUR InStock
FLUO111100-100G FLUO111100-25G
2-Bromo-1,4-dichlorobenzène
2-Bromo-1,4-dichlorobenzène


Formule: C₆H₃BrCl₂
MW: 225,9 g/mol
Point d'ébullition: 79…80 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 31…33 °C
Numéro MDL: MFCD00018505
Numéro CAS: 1435-50-3
EINECS: 215-859-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité