2-Bromo-1,4-dichlorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB0981-25GEA 88 EUR InStock
TCIAB0981-25G
2-Bromo-1,4-dichlorobenzène ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-1,4-dichlorobenzène
Formule: C₆H₃BrCl₂
MW: 225,9 g/mol
Point de fusion: 31…33 °C
Numéro MDL: MFCD00018505
Numéro CAS: 1435-50-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/28/50/28932850.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité