1-Bromo-2,6-dichlorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromo-1,3-dichlorobenzene
B0982-25G B0982-5G
TCIAB0982-25GEA 101 EUR InStock
TCIAB0982-25G TCIAB0982-5G
1-Bromo-2,6-dichlorobenzène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-2,6-dichlorobenzène
Formule: C₆H₃BrCl₂
MW: 225,9 g/mol
Point d'ébullition: 242°C
Point de fusion: 66 °C
Densité: 2,077 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000574
Numéro CAS: 19393-92-1
EINECS: 243-018-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5d92c20301410a54bbd268fea2070723441857d&vid=75049dbcc1a12e2edccb47a217fc44079438ffaf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 67.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité