1-Bromo-2-chlorobenzène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromochlorobenzene
B0569-25G B0569-500G
TCIAB0569-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAB0569-25G TCIAB0569-500G
1-Bromo-2-chlorobenzène ≥99.0% (par GC)
1-Bromo-2-chlorobenzène
Formule: C₆H₄BrCl
MW: 191,45 g/mol
Point d'ébullition: 204°C
Point de fusion: –12.1 °C
Densité: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 79°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000532
Numéro CAS: 694-80-4
EINECS: 211-775-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e68dd1013a86e37267d72350df5440487736886a&vid=4e33fc98a33f7ff7c2eaae189d1825011fcf897a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité