1-Bromo-3,5-dichlorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB2223-25GEA 52.8 EUR InStock
TCIAB2223-25G
1-Bromo-3,5-dichlorobenzène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-3,5-dichlorobenzène
Formule: C₆H₃BrCl₂
MW: 225,9 g/mol
Point de fusion: 82…84 °C
Numéro MDL: MFCD00000584
Numéro CAS: 19752-55-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/39/87/28933987.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité