1-Bromo-3-chlorobenzène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Bromochlorobenzene
B0570-100G B0570-25G
TCIAB0570-100GEA 52.8 EUR InStock
TCIAB0570-100G TCIAB0570-25G
1-Bromo-3-chlorobenzène ≥99.0% (par GC)
1-Bromo-3-chlorobenzène
Formule: C₆H₄BrCl
MW: 191,45 g/mol
Point d'ébullition: 196°C
Point de fusion: –21.2 °C
Densité: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 80°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000568
Numéro CAS: 108-37-2
EINECS: 203-575-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a04725a5faa7dd7753fea6e811b0dff29e2f9df&vid=3ac79cb0601848b60b3a6c245463b2e9d9c602c3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité