Acide 2-bromo-5-chlorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAB3112-5GEA 56.1 EUR InStock
TCIAB3112-5G
Acide 2-bromo-5-chlorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-bromo-5-chlorobenzoïque
Formule: C₇H₄BrClO₂
MW: 235,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013982
Numéro CAS: 21739-93-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/45/52/28934552.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité