4-Bromo-2-chlorofluorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromo-2-chloro-1-fluorobenzene, 4-Bromo-2-chlorofluorobenzene
B1860-25G B1860-5G
TCIAB1860-25GEA 93.5 EUR InStock
TCIAB1860-25G TCIAB1860-5G
4-Bromo-2-chlorofluorobenzène ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-2-chlorofluorobenzène
Formule: C₆H₃BrClF
MW: 209,44 g/mol
Point d'ébullition: 95°C
Densité: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 88°C
Numéro MDL: MFCD00051794
Numéro CAS: 60811-21-4
EINECS: 405-580-2
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8167bd867b54775c84b131652732dab163f8dd7a&vid=b12681de55dbacb300f7c180a3095246a1575e2a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité