2-Bromo-5-chlorofluorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2724-5G B2724-25G
TCIAB2724-5GEA 24.2 EUR InStock
TCIAB2724-5G TCIAB2724-25G
2-Bromo-5-chlorofluorobenzène ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-5-chlorofluorobenzène
Formule: C₆H₃BrClF
Point d'ébullition: 92°C
Point d'éclair: 92°C
Numéro MDL: MFCD00079708
Numéro CAS: 1996-29-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b8b4210fb425950e23c14cc1a11b671407dc3a9&vid=7b8b4210fb425950e23c14cc1a11b671407dc3a9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité