5-Bromo-2-chlorofluorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromo-1-chloro-2-fluorobenzene
B1861-25G B1861-5G
TCIAB1861-25GEA 97.9 EUR InStock
TCIAB1861-25G TCIAB1861-5G
5-Bromo-2-chlorofluorobenzène ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-2-chlorofluorobenzène
Formule: C₆H₃BrClF
MW: 209,44 g/mol
Point d'ébullition: 142°C
Densité: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00042519
Numéro CAS: 60811-18-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=318e9bfe770433bfffcfc056060fb485e0d307a0&vid=9b034658fe8c6d7590e4792cdb3d73fd4d858def&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité