4-Bromo-2,6-dichloroaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1978-25G B1978-5G
TCIAB1978-25GEA 148 EUR InStock
TCIAB1978-25G TCIAB1978-5G
4-Bromo-2,6-dichloroaniline ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-2,6-dichloroaniline
Formule: C₆H₄BrCl₂N
MW: 240,91 g/mol
Point d'ébullition: 290 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 90 °C
Numéro MDL: MFCD00025162
Numéro CAS: 697-88-1
EINECS: 211-809-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c3076c4fb29f323258fc265576cbaef65c7e4c8&vid=8929130f8181fbe8fc71633f75bd9fc9a0850ff8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité