Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-6-chloro-4-nitroaniline ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAB1771-25GEA 22 EUR InStock
TCIAB1771-25G
2-Bromo-6-chloro-4-nitroaniline ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-6-chloro-4-nitroaniline


Formule: C₆H₄BrClN₂O₂
MW: 251,47 g/mol
Point de fusion: 177,4 °C
Numéro MDL: MFCD00014770
Numéro CAS: 99-29-6
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/35/17/28933517.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 178.0 deg-C
Solubility in Pyridine very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité