1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1913-25G D1913-5G
TCIAD1913-25GEA 92.4 EUR InStock
TCIAD1913-25G TCIAD1913-5G
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzène ≥97.0% (par GC)
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzène
Formule: C₆H₂Br₂F₂
MW: 271,89 g/mol
Point d'ébullition: 208 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 32.5…33.5 °C
Point d'éclair: 44°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009890
Numéro CAS: 64695-78-9
EINECS: 265-021-1
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d71346556bbd79106730b1622e97bb85153ee347&vid=1c6a5d8f5bb615494d898d815782c2fe27a6e0ab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité