1,2-Dibromo-4-fluorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2854-25G D2854-5G
TCIAD2854-25GEA 141 EUR InStock
TCIAD2854-25G TCIAD2854-5G
1,2-Dibromo-4-fluorobenzène ≥98.0% (par GC)
1,2-Dibromo-4-fluorobenzène
Formule: C₆H₃Br₂F
MW: 253,9 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070780
Numéro CAS: 2369-37-1
EINECS: 219-131-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d470695444e99a9a01727baf215f03465b49dd19&vid=bdbbcb30860e33d95b9f2143a320d300a1c3c5d2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité