2,4-Dibromo-1-fluorobenzène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3-Dibromo-4-fluorobenzene, 1-Fluoro-2,4-dibromobenzene
D3489-25G D3489-5G
TCIAD3489-25GEA 140 EUR InStock
TCIAD3489-25G TCIAD3489-5G
2,4-Dibromo-1-fluorobenzène ≥97.0% (par GC)
2,4-Dibromo-1-fluorobenzène
Formule: C₆H₃Br₂F
MW: 253,9 g/mol
Point d'ébullition: 105°C
Point d'éclair: 92°C
Numéro MDL: MFCD00000283
Numéro CAS: 1435-53-6
EINECS: 215-860-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7dfda4da196f98e694e4f8f334c29b423cc42aea&vid=6d7ff9a081f6b0e17eb8a8e924e7c7ef7af4caee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité