3,5-Dibromo-1-fluorobenzène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3-Dibromo-5-fluorobenzene
D2211-10G D2211-25G
TCIAD2211-10GEA 46.2 EUR InStock
TCIAD2211-10G TCIAD2211-25G
3,5-Dibromo-1-fluorobenzène ≥97.0% (par GC)
3,5-Dibromo-1-fluorobenzène
Formule: C₆H₃Br₂F
MW: 253,9 g/mol
Point d'ébullition: 84°C
Densité: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00061119
Numéro CAS: 1435-51-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=609c6c426f0cce446d2d3a25233be3147fcbd1db&vid=5ded9469706574545329d946bb7dc18136899988&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité