1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1864-10G D1864-25G
TCIAD1864-10GEA 50.6 EUR InStock
TCIAD1864-10G TCIAD1864-25G
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzène ≥98.0% (par GC)
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzène
Formule: C₆H₂Br₂F₂
MW: 271,89 g/mol
Point d'ébullition: 96°C
Point de fusion: 65 °C
Numéro MDL: MFCD00000346
Numéro CAS: 327-51-5
EINECS: 206-317-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6953d457c66a6de9c766bd26ae2ffa3be6de2c9&vid=c6114ced5fc8f88ff150ac3057e9b8466fd14fe2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité