1,4-Dibromotétrafluorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1493-25G D1493-5G
TCIAD1493-25GEA 282 EUR InStock
TCIAD1493-25G TCIAD1493-5G
1,4-Dibromotétrafluorobenzène ≥98.0% (par GC)
1,4-Dibromotétrafluorobenzène
Formule: C₆Br₂F₄
MW: 307,87 g/mol
Point d'ébullition: 198 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 78.2…78.5 °C
Numéro MDL: MFCD00000309
Numéro CAS: 344-03-6
EINECS: 206-448-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb0a16290283aceab2a43a34ed3c3571ff253ca3&vid=7df0d409f52ed59e38bde7e7b846779b0a4692ff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité