1-Bromo-2,3,5,6-tétrafluorobenzène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3,5,6-Tetrafluorobromobenzene, 3-Bromo-1,2,4,5-tetrafluorobenzene
B1706-25G B1706-5G
TCIAB1706-25GEA 352 EUR InStock
TCIAB1706-25G TCIAB1706-5G
1-Bromo-2,3,5,6-tétrafluorobenzène ≥97.0% (par GC)
1-Bromo-2,3,5,6-tétrafluorobenzène
Formule: C₆HBrF₄
MW: 228,97 g/mol
Point d'ébullition: 143°C
Densité: 1,88 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 54°C
Numéro MDL: MFCD00000308
Numéro CAS: 1559-88-2
EINECS: 216-327-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94295b8f10b1f5ffe7fe0e86960b64ac905c4259&vid=186c48727847f87932ab9ab383bef6519e3cad36&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité