1-Bromo-2,3-difluorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1800-1G B1800-5G B1800-25G
TCIAB1800-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAB1800-1G TCIAB1800-5G TCIAB1800-25G
1-Bromo-2,3-difluorobenzène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-2,3-difluorobenzène
Formule: C₆H₃BrF₂
Point d'ébullition: 234 °C (765 -rr)
Densité: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 61°C
Numéro MDL: MFCD00061136
Numéro CAS: 38573-88-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf9d99e56a64c8060063dfa641a15a991b6c212e&vid=8afb9e8b02e1007d1e0611ff4964d92945ec750f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité