1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1167-25G B1167-5G
TCIAB1167-25GEA 90.2 EUR InStock
TCIAB1167-25G TCIAB1167-5G
1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzène
Formule: C₆H₂BrF₃
MW: 210,98 g/mol
Point d'ébullition: 144°C
Point de fusion: –19 °C
Densité: 1,8022 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 55°C
Numéro MDL: MFCD00000306
Numéro CAS: 327-52-6
EINECS: 206-318-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd7345460e6bda852af9b14bc3ca56d50be2e70a&vid=f04bacfc892dccbafb03325e4d933df54877c165&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité