1-Bromo-2,4,6-trifluorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1168-25G B1168-5G
TCIAB1168-25GEA 267 EUR InStock
TCIAB1168-25G TCIAB1168-5G
1-Bromo-2,4,6-trifluorobenzène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-2,4,6-trifluorobenzène
Formule: C₆H₂BrF₃
Point d'ébullition: 140°C
Point de fusion: 3.5 °C
Densité: 1,79 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 58°C
Numéro MDL: MFCD00000334
Numéro CAS: 2367-76-2
EINECS: 219-125-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5680e6379dd1d5346ccebc805a64999050ed2a58&vid=1187cb8fadee49ba8c8103cd6da4e6be68a9ea06&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité