1-Bromo-2,4-difluorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD1909-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAD1909-25G TCIAD1909-500G
1-Bromo-2,4-difluorobenzène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-2,4-difluorobenzène
Formule: C₆H₃BrF₂
MW: 192,99 g/mol
Point d'ébullition: 146°C
Point de fusion: –4 °C
Point d'éclair: 51°C
Numéro MDL: MFCD00000330
Numéro CAS: 348-57-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/07/28978707.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité