1-Bromo-2,6-difluorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1943-25G D1943-5G
TCIAD1943-25GEA 153 EUR InStock
TCIAD1943-25G TCIAD1943-5G
1-Bromo-2,6-difluorobenzène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-2,6-difluorobenzène
Formule: C₆H₃BrF₂
Point d'ébullition: 137°C
Densité: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 53°C
Numéro MDL: MFCD00009894
Numéro CAS: 64248-56-2
EINECS: 264-750-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07ff25d2650d8dd6a096cc479156a12ebd1800e3&vid=2229e47439bbad25e958dcad6b86ffe4aa4f1065&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité