1-Bromo-3,5-difluorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5-Difluorobromobenzene
B1764-25G B1764-250G
TCIAB1764-25GEA 37.4 EUR InStock
TCIAB1764-25G TCIAB1764-250G
1-Bromo-3,5-difluorobenzène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-3,5-difluorobenzène
Formule: C₆H₃BrF₂
MW: 192,99 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Point de fusion: –27 °C
Densité: 1,676 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 44°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010305
Numéro CAS: 461-96-1
EINECS: 416-710-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00e82392b1357ca50447abbfc1aa20e8659f204b&vid=cbdc1d20d04f58b63668a12b124121104c159a94&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité