1-Bromo-3-fluorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Bromofluorobenzene
B0882-25G B0882-250G
TCIAB0882-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAB0882-25G TCIAB0882-250G
1-Bromo-3-fluorobenzène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-3-fluorobenzène
Formule: C₆H₄BrF
MW: 175 g/mol
Point d'ébullition: 147°C
Point de fusion: –8 °C
Densité: 1,7081 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 39°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000326
Numéro CAS: 1073-06-9
EINECS: 214-023-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84477681ca3da7246158ef29fc065c94a2542a39&vid=8b54100f225e10979bdb6d837b1eac749e8544ae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité