(Chlorométhyl)diméthylchlorosilane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Chloro(chlorométhyl)diméthylsilane
TCIAC0605-250GEA 357 EUR InStock
TCIAC0605-250G TCIAC0605-25G
(Chlorométhyl)diméthylchlorosilane ≥98.0% (par GC)
(Chlorométhyl)diméthylchlorosilane
Formule: C₃H₈Cl₂Si
MW: 143,09 g/mol
Point d'ébullition: 115°C
Point d'éclair: 22°C
Numéro MDL: MFCD00000875
Numéro CAS: 1719-57-9
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/43/28937643.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité