5-Méthyl-2-pyridone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 5-Méthylpyridine-2-ol
TCIAH1167-5GEA 34.1 EUR InStock
TCIAH1167-5G TCIAH1167-25G
5-Méthyl-2-pyridone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Méthyl-2-pyridone
Formule: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD03092888
Numéro CAS: 1003-68-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/11/12/28971112.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité