p-Tolylhydrazinium chlorure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Chlorure de 4-méthylphénylhydraziniumChlorure de 4-tolylhydrazinium4-Méthylphénylhydrazinium chlorure4-Tolylhydrazine chlorhydrate4-Méthylphénylhydrazine chlorhydrate
TCIAT0319-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAT0319-25G
p-Tolylhydrazinium chlorure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
p-Tolylhydrazinium chlorure
Formule: C₇H₁₁ClN₂
MW: 158,63 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012940
Numéro CAS: 637-60-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,09542
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/46/10/28994610.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité