Oxamate d'éthyle ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
O0085-25G O0085-250G
TCIAO0085-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAO0085-25G TCIAO0085-250G
Oxamate d'éthyle ≥98.0% (sur base azote total)
Oxamate d'éthyle
Formule: C₄H₇NO₃
Numéro MDL: MFCD00008005
Numéro CAS: 617-36-7
EINECS: 210-512-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a21e6e4c2197c53b5b9169dad45ccabc6d6722d&vid=4a21e6e4c2197c53b5b9169dad45ccabc6d6722d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité