Thiooxamate d'éthyle ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAE0735-1GEA 33 EUR InStock
TCIAE0735-1G TCIAE0735-5G
Thiooxamate d'éthyle ≥98.0% (par GC, azote total)
Thiooxamate d'éthyle
Formule: C₄H₇NO₂S
MW: 133,17 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00074903
Numéro CAS: 16982-21-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/46/28968146.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité