1-Fluoro-4-(méthylsulfonyl)benzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene, 1-Fluor-4-(methylsulphonyl)benzol
F0651-25G F0651-5G
TCIAF0651-25GEA 203 EUR InStock
TCIAF0651-25G TCIAF0651-5G
1-Fluoro-4-(méthylsulfonyl)benzène ≥98.0% (par GC)
1-Fluoro-4-(méthylsulfonyl)benzène
Formule: C₇H₇FO₂S
MW: 174,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039753
Numéro CAS: 455-15-2
EINECS: 207-237-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb7a573f176f8b0675a59033ce9bc23af7a8352c&vid=fb7a573f176f8b0675a59033ce9bc23af7a8352c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité