Bis(4-fluorophényl)sulfone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Fluorophenyl sulphone, 4,4'-Difluoro diphenyl sulphone, 1-Fluor-4-((4-fluorphenyl)sulphonyl)benzol, 4,4'-sulphonylbis(fluorobenzene)
D0537-10G D0537-25G D0537-250G
TCIAD0537-10GEA 57.2 EUR InStock
TCIAD0537-10G TCIAD0537-25G TCIAD0537-250G
Bis(4-fluorophényl)sulfone ≥99.0% (par GC)
Bis(4-fluorophényl)sulfone
Formule: C₁₂H₈F₂O₂S
MW: 254,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000350
Numéro CAS: 383-29-9
EINECS: 206-847-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c338efa84a5baa21f05019db50c797ed7076b4e&vid=0c338efa84a5baa21f05019db50c797ed7076b4e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 98.0 to 101.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité