Bis(4-hydroxyphényl)sulfone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B0495-25G B0495-500G
TCIAB0495-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0495-25G TCIAB0495-500G
Bis(4-hydroxyphényl)sulfone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Bis(4-hydroxyphényl)sulfone
Formule: C₁₂H₁₀O₄S
Point de fusion: 247°C
Numéro MDL: MFCD00002350
Numéro CAS: 80-09-1
EINECS: 201-250-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f730bdfad5cc46d964d0b1248e999844ef9fdf62&vid=f730bdfad5cc46d964d0b1248e999844ef9fdf62&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité