Diphénylsulfone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Phenyl sulphone, sulphonyldibenzene
P0231-25G P0231-500G
TCIAP0231-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0231-25G TCIAP0231-500G
Diphénylsulfone ≥99.0% (par GC)
Diphénylsulfone
Formule: C₁₂H₁₀O₂S
MW: 218,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007548
Numéro CAS: 127-63-9
EINECS: 204-853-1
Merck Index: 14,03332
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86189975dd4735cc45372b46036570ffb0603fcb&vid=86189975dd4735cc45372b46036570ffb0603fcb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 125.0 to 130.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité